Tisk…
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900820-1G OR900820-5G
APOSOR900820-1GEA 4140 CZK
APOSOR900820-1G APOSOR900820-5G
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05854256
CAS číslo: 154848-43-8