Tisk…
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-2-thiophenesulphonyl Chloride, 5-Bromothiophene-2-sulphonyl chloride
OR9008-25G OR9008-5G
APOSOR9008-25GEA 1120 CZK
APOSOR9008-25G APOSOR9008-5G
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₂BrClO₂S₂
MW: 261,55 g/mol
Bod varu: 99…102 °C/0,5mmHg
Bod tání: 39…44 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00084909
CAS číslo: 55854-46-1
UN: 3261
ADR: 8,II