Tisk…
m-Toluenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-3-sulphonyl chloride, Toluene-m-sulphonyl chloride
OR9007-1G OR9007-25G OR9007-5G
APOSOR9007-1GEA 622 CZK
APOSOR9007-1G APOSOR9007-25G APOSOR9007-5G
m-Toluenesulphonyl chloride 98%
m-Toluenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Bod varu: 252…253 °C
Hustota: 1,314 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107,2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051747
CAS číslo: 1899-93-0
UN: 3265
ADR: 8,II