Tisk…
4-Methoxy-m-toluidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900687-100G OR900687-10G OR900687-25G
APOSOR900687-100GEA 15010 CZK
APOSOR900687-100G APOSOR900687-10G APOSOR900687-25G
4-Methoxy-m-toluidine 95%
4-Methoxy-m-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779234
CAS číslo: 136-90-3