Tisk…
3-Chloro-4-methoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900665-10G OR900665-1G OR900665-5G
APOSOR900665-10GEA 28540 CZK
APOSOR900665-10G APOSOR900665-1G APOSOR900665-5G
3-Chloro-4-methoxyphenol 95%
3-Chloro-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇ClO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 18093-12-4