Tisk…
1,4-Phenylenediacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900642-100G OR900642-25G
APOSOR900642-100GEA 7440 CZK
APOSOR900642-100G APOSOR900642-25G
1,4-Phenylenediacetic acid 97%
1,4-Phenylenediacetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004354
CAS číslo: 7325-46-4