Tisk…
(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900608-25G OR900608-5G
APOSOR900608-25GEA 7410 CZK
APOSOR900608-25G APOSOR900608-5G
(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%
(2-Bromophenoxy)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Br)OCH₂COOH
MW: 231.05
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234407
CAS číslo: 1879-56-7