1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900600-1G
OR900600-25G
OR900600-5G
APOSOR900600-1GEA
2900
CZK
APOSOR900600-1G
APOSOR900600-25G
APOSOR900600-5G
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile 96%
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile
Vzorec:
C₉H₁₆N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00086186 CAS číslo: 16499-30-2 |