Tisk…
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900545-5G
APOSOR900545-5GEA 4730 CZK
APOSOR900545-5G
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06201140
CAS číslo: 129716-11-6