Tisk…
3',2,2-Trimethylpropiophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1-m-tolylpropan-1-one
OR900478-1G
APOSOR900478-1GEA 6020 CZK
APOSOR900478-1G
3',2,2-Trimethylpropiophenone 95%
3',2,2-Trimethylpropiophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03841163
CAS číslo: 50390-49-3