Tisk…
4-(Diethylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900360-100G OR900360-25G OR900360-5G
APOSOR900360-100GEA 18420 CZK
APOSOR900360-100G APOSOR900360-25G APOSOR900360-5G
4-(Diethylamino)benzonitrile 98%
4-(Diethylamino)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019754
CAS číslo: 2873-90-7