Naphthalene-2-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Naphthylamide, 2-Naphthamide
OR900347-25G
OR900347-5G
APOSOR900347-25GEA
6220
CZK
APOSOR900347-25G
APOSOR900347-5G
Naphthalene-2-carboxamide 98%
Naphthalene-2-carboxamide
Vzorec:
C₁₁H₉NO MW: 171,20 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016812 CAS číslo: 2243-82-5 |