Tisk…
4-Ethoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: p-Ethoxybenzonitrile
OR900340-100G
APOSOR900340-100GEA 5290 CZK
APOSOR900340-100G
4-Ethoxybenzonitrile 98%
4-Ethoxybenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001819
CAS číslo: 25117-74-2