Tisk…
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900312-25G
APOSOR900312-25GEA 7580 CZK
APOSOR900312-25G
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile 98%
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11135501
CAS číslo: 1019607-55-6