Tisk…
4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Oxan-4-yl)aniline
OR900268-1G OR900268-250MG
APOSOR900268-1GEA 6910 CZK
APOSOR900268-1G APOSOR900268-250MG
4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine 98%
4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,2429 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11506022
CAS číslo: 62071-40-3