Tisk…
2,2-Dimethylmorpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900257-1G OR900257-5G
APOSOR900257-1GEA 1490 CZK
APOSOR900257-1G APOSOR900257-5G
2,2-Dimethylmorpholine 95%
2,2-Dimethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09701959
CAS číslo: 147688-58-2