6-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900156-100G
OR900156-25G
APOSOR900156-100GEA
4960
CZK
APOSOR900156-100G
APOSOR900156-25G
6-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
6-Methoxy-2-naphthaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081152 CAS číslo: 3453-33-6 |