Tisk…
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900149-100G OR900149-25G
APOSOR900149-100GEA 4800 CZK
APOSOR900149-100G APOSOR900149-25G
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂OSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002913
CAS číslo: 5272-36-6