Tisk…
1-Benzylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900130-1G OR900130-5G
APOSOR900130-1GEA 612 CZK
APOSOR900130-1G APOSOR900130-5G
1-Benzylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
1-Benzylpyrrolidine-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05662780
CAS číslo: 10603-52-8