N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900111-25G
OR900111-5G
APOSOR900111-25GEA
5590
CZK
APOSOR900111-25G
APOSOR900111-5G
N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
N-(2-Chloroethyl)benzamide
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000964 CAS číslo: 26385-07-9 |