Tisk…
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9000-100G OR9000-25G OR9000-5G
APOSOR9000-100GEA 3940 CZK
APOSOR9000-100G APOSOR9000-25G APOSOR9000-5G
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride, technická kvalita
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₁₁ClO₂S
Bod varu: 142 °C/5mmHg
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041510
CAS číslo: 54997-90-9
UN: 3265
ADR: 8,II