Tisk…
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8996-100G OR8996-25G OR8996-5G
APOSOR8996-100GEA 5890 CZK
APOSOR8996-100G APOSOR8996-25G APOSOR8996-5G
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₂BrN₃O₂
Bod tání: 101…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657551
CAS číslo: 573675-25-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III