Tisk…
2-Chloro-5-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-pyridinol, 6-Chloro-3-pyridinol
OR8994-100G OR8994-25G OR8994-500G
APOSOR8994-100GEA 5760 CZK
APOSOR8994-100G APOSOR8994-25G APOSOR8994-500G
2-Chloro-5-hydroxypyridine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234050
CAS číslo: 41288-96-4