Tisk…
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8991-25G OR8991-5G
APOSOR8991-25GEA 9330 CZK
APOSOR8991-25G APOSOR8991-5G
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Vzorec: C₈H₁₁ClO₅
Bod varu: 98 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114359
CAS číslo: 34034-87-2
UN: 3265
ADR: 8,III