Tisk…
N,N-Diethylanilin
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8987-1L OR8987-500ML
APOSOR8987-1LEA 1580 CZK
APOSOR8987-1L APOSOR8987-500ML
N,N-Diethylanilin
N,N-Diethylanilin
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Bod varu: 217 °C
Bod tání: –38 °C
Hustota: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009042
CAS číslo: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III