Tisk…
Anilin HCl
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8982-100G OR8982-2.5KG OR8982-500G
APOSOR8982-100GEA 2570 CZK
APOSOR8982-100G APOSOR8982-2.5KG APOSOR8982-500G
Anilin HCl
Anilin HCl
Vzorec: C₆H₈ClN
Bod varu: 245 °C
Bod tání: 196…200 °C
Hustota: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012958
CAS číslo: 142-04-1
UN: 1548
ADR: 6.1,III