Tisk…
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Chloropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-4-pyridinylboronic acid, 2-Chloropyridine-4-boronic acid
OR8981-1G OR8981-5G OR8981-25G
APOSOR8981-1GEA 622 CZK
APOSOR8981-1G APOSOR8981-5G APOSOR8981-25G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Bod tání: 155…164 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788416
CAS číslo: 458532-96-2