2,3-Dibromo-5-picoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR8978-1G
OR8978-5G
OR8978-25G
APOSOR8978-1GEA
417
CZK
APOSOR8978-1G
APOSOR8978-5G
APOSOR8978-25G
2,3-Dibromo-5-picoline
2,3-Dibromo-5-picoline
Vzorec:
C₆H₅Br₂N Bod varu: 270,8 °C Bod tání: 52…56 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04112574 CAS číslo: 29232-39-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |