Tisk…

5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-3-picoline

OR8977-1G OR8977-25G OR8977-5G
APOSOR8977-1GEA 622 CZK
APOSOR8977-1G APOSOR8977-25G APOSOR8977-5G
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
Bod varu: 78 °C/3mmHg
Bod tání: 40…46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095093
CAS číslo: 29241-60-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR