Tisk…
4-Piperidineethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(Piperidin-4-yl)ethanol
OR8972-1G OR8972-5G
APOSOR8972-1GEA 622 CZK
APOSOR8972-1G APOSOR8972-5G
4-Piperidineethanol
4-Piperidineethanol
Vzorec: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Bod varu: 228 °C
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006008
CAS číslo: 622-26-4
EINECS: 210-727-7