Tisk…
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8970-1G OR8970-5G
APOSOR8970-1GEA 0 CZK
APOSOR8970-1G APOSOR8970-5G
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Hustota: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792499
CAS číslo: 37675-18-6