(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate, (R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
OR8969-100G
OR8969-25G
OR8969-5G
APOSOR8969-100GEA
5260
CZK
APOSOR8969-100G
APOSOR8969-25G
APOSOR8969-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157.2102 g/mol Hustota: 1.092 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 104 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03093637 CAS číslo: 25137-01-3 |