Tisk…
(R)-(-)-Nipecotic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
OR8967-1G OR8967-25G OR8967-5G
APOSOR8967-1GEA 622 CZK
APOSOR8967-1G APOSOR8967-25G APOSOR8967-5G
(R)-(-)-Nipecotic acid
(R)-(-)-Nipecotic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Bod tání: 250…255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01630787
CAS číslo: 25137-00-2