(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
OR8965-100G
OR8965-500G
APOSOR8965-100GEA
622
CZK
APOSOR8965-100G
APOSOR8965-500G
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₇NO₃ Bod tání: 155…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005272 CAS číslo: 98-79-3 EINECS: 202-700-3 |