Tisk…
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8964-100G OR8964-25G OR8964-5G
APOSOR8964-100GEA 4800 CZK
APOSOR8964-100G APOSOR8964-25G APOSOR8964-5G
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Vzorec: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Bod tání: 243…248 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005252
CAS číslo: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5