Tisk…
2',6'-Dihydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
OR8963-100G OR8963-10G
APOSOR8963-100GEA 2400 CZK
APOSOR8963-100G APOSOR8963-10G
2',6'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod tání: 156…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002270
CAS číslo: 699-83-2
EINECS: 211-833-6