Tisk…
α,α'-Dibromo-o-xylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8961-100G OR8961-25G
APOSOR8961-100GEA 2900 CZK
APOSOR8961-100G APOSOR8961-25G
α,α'-Dibromo-o-xylene
α,α'-Dibromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Bod tání: 91…96 °C
Hustota: 1,96 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000175
CAS číslo: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 3261
ADR: 8,II