Tisk…
8-Quinolinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8958-1G OR8958-5G OR8958-10G
APOSOR8958-1GEA 744 CZK
APOSOR8958-1G APOSOR8958-5G APOSOR8958-10G
8-Quinolinecarboxylic acid
8-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod tání: 183…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047619
CAS číslo: 86-59-9