Tisk…
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5-Triazin-2-amine, 1,3,5-Triazine-2-amine, 1,3,5-Triazine-2-ylamine
OR8949-1G
APOSOR8949-1GEA 4860 CZK
APOSOR8949-1G
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
2-Amino-1,3,5-triazine
Vzorec: C₃H₄N₄
Bod tání: 219…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023179
CAS číslo: 4122-04-7
EINECS: 223-920-6