Tisk…
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
OR8945-100G OR8945-25G OR8945-500G
APOSOR8945-100GEA 1540 CZK
APOSOR8945-100G APOSOR8945-25G APOSOR8945-500G
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClI
MW: 317,35 g/mol
Bod varu: 160…162 °C/15mmHg
Bod tání: 33…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079709
CAS číslo: 31928-47-9