Tisk…
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8943-5G OR8943-1G
APOSOR8943-5GEA 5390 CZK
APOSOR8943-5G APOSOR8943-1G
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₃S
Bod varu: 158…159 °C/20mmHg
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318155
CAS číslo: 10130-74-2
UN: 3265
ADR: 8,II