2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR8942-1G
OR8942-25G
OR8942-5G
APOSOR8942-1GEA
622
CZK
APOSOR8942-1G
APOSOR8942-25G
APOSOR8942-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₆ClNO₅S Bod tání: 90…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094697 CAS číslo: 21320-91-2 UN: 3261 ADR: 8,II |