Tisk…
1,2-Diiodobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8941-100G OR8941-25G
APOSOR8941-100GEA 3740 CZK
APOSOR8941-100G APOSOR8941-25G
1,2-Diiodobenzene 99%
1,2-Diiodobenzene
Vzorec: C₆H₄I₂
Bod varu: 282 °C/15mmHg
Hustota: 2,524 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001038
CAS číslo: 615-42-9
EINECS: 210-425-5