Tisk…
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
OR8940-25G
APOSOR8940-25GEA 4270 CZK
APOSOR8940-25G
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Bod tání: 65…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052341
CAS číslo: 69360-26-5
UN: 3261
ADR: 8,II