Tisk…
Methyl-4-aminosalicylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8934-100G OR8934-25G OR8934-500G
APOSOR8934-100GEA 3410 CZK
APOSOR8934-100G APOSOR8934-25G APOSOR8934-500G
Methyl-4-aminosalicylate 97%
Methyl-4-aminosalicylate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Bod tání: 124…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00088091
CAS číslo: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3