Tisk…
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8932-100G OR8932-25G
APOSOR8932-100GEA 5490 CZK
APOSOR8932-100G APOSOR8932-25G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Bod varu: 98 °C/0,4mmHg
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235185
CAS číslo: 1836-62-0
UN: 2735
ADR: 8,III