Tisk…
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8929-25G OR8929-100G OR8929-500G
APOSOR8929-25GEA 622 CZK
APOSOR8929-25G APOSOR8929-100G APOSOR8929-500G
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C4H5N3O2
Bod varu: 325 °C
Bod tání: 131…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037864
CAS číslo: 5334-39-4