Tisk…
Methyl-5-bromovalerate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-Bromovalerate, 5-Bromovaleric acid methyl ester
OR8928-100G OR8928-500G
APOSOR8928-100GEA 1990 CZK
APOSOR8928-100G APOSOR8928-500G
Methyl-5-bromovalerate
Methyl-5-bromovalerate
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Hustota: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000265
CAS číslo: 5454-83-1