Tisk…
3-Aminobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
OR8921-100G OR8921-25G OR8921-500G
APOSOR8921-100GEA 1710 CZK
APOSOR8921-100G APOSOR8921-25G APOSOR8921-500G
3-Aminobenzyl alcohol 98%
3-Aminobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123.15
Bod varu: 272
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007817
CAS číslo: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8