Tisk…
Di-tert-butyl disulphide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
OR8920-100ML OR8920-500ML
APOSOR8920-100MLEA 3540 CZK
APOSOR8920-100ML APOSOR8920-500ML
Di-tert-butyl disulphide
Di-tert-butyl disulphide
Vzorec: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36
Bod varu: 198
Bod tání: -5
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008838
CAS číslo: 110-06-5